missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydroxyacetic Acid Hydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyacetic Acid Hydrazide |
| CAS | 3530-14-1 |
| Molekylformel | C2 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O2/c3-4-2(6)1-5/h5H,1,3H2,(H,4,6) |
| LEDER | NNC(=O)CO |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyacetohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.08 |
| Formel vikt | 90.0429 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?