Läs mer
Hydroxyacetone-2,4-DNPH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyacetone-2,4-DNPH |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O5/c1-6(5-14)10-11-8-3-2-7(12(15)16)4-9(8)13(17)18/h2-4,11,14H,5H2,1H3 |
| IUPAC-namn | diethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Formel vikt | 254.065 |