Läs mer
Hydroxyaceton, 95 %
Produktkod. 11378106
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378106 500 g 500g
11368106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15008.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1106.70 SEK
    895.65 SEK / 500g
    Save 211.05 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74,079 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användning
Hydroxyaceton används som reagens i organiska kemiska reaktioner. Det fungerar också som en komponent för Mannich-reaktioner och aldolreaktioner. Det används också i syntesen av 2-oxo-propionaldehyd, imidazoler, polyoler, akrolein, färgämnen och hudfärgningsmedel. Det ger (R)-1,2-propandiol vid reduktion av hydroxiaceton i närvaro av en mikrobiell cellkatalysator.
Löslighet Blandbar med vatten
, alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luftkänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-09-6
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.079
MDL-nummer MFCD00004669
InChI-nyckel XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC-namn 1-hydroxipropan-2-on
LEDER CC(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxyacetone
Smältpunkt -17 °C
Densitet 1.08
pH 3.4
Kokpunkt 145 °C till 146 °C
Flampunkt 56 °C (132 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 605368
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,65
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol och eter.
Formel vikt 74.08
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxyacetone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyacetone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.