Läs mer
Hydroxyaceton, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyacetone |
| CAS | 116-09-6 |
| Molekylformel | C3 H6 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxy-2-acetone, 1-Hydroxy-2-propanone, 1-Hydroxyacetone, 2-Oxopropanol, Acetol, Acetone alcohol, Acetylcarbinol, Acetylmethanol, Hydroxyacetone, Hydroxymethyl Methyl Ketone, Hydroxypropanone, NSC 102497, Rongal 5242, α-Hydroxyacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)CO |
| IUPAC-namn | 1-hydroxypropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.08 |
| Formel vikt | 74.0368 |