Läs mer
Hydroxyalbendazol, TRC
Produktkod. 30136533
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136533 50 mg
30134074 25 mg
30011872 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136533 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH79720550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107966-05-2
Molekylformel C12H15N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 281.33
Synonym [5-[(3-Hydroxypropyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester
IUPAC-namn metyl N-[5-(3-hydroxypropylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(SCCCO)ccc2[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxyalbendazole
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-18-12(17)15-11-13-9-4-3-8(7-10(9)14-11)19-6-2-5-16/h3-4,7,16H,2,5-6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
Formel vikt 281.0834