Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Hydroxiapatit-nanopartiklar, 5-10 % (vikt/volym) vattenhaltig kolloidal dispersion, 20-50 nm partiklar
Produktkod. 15495805
Kvantitet:
25 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
25ml
Produktkod. 15495805
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66691.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
20-50nm partiklar
Hydroxyapatit nanopartiklar används för polering och dentala pulver, porslin och keramik och emaljering. Det används också för att konstruera nya biomaterial för applikationer som bentransplantat och fyllmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Synonym nHAP; Nanohydroxiapatit
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Formatera Flytande dispersion
Kvantitet 100 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.