Läs mer
Hydroxyapatite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyapatite (synthetic) |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10 |
| Formel vikt | 501.676 |