Läs mer
Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal), Mikromol™
Produktkod. 17950976
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17950976 25 mg
1 options
Produktkod. 17950976 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0745.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
CAS 233600-52-7
Analyt- eller komponentnamn Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Hydroxybupropion (as (RS,RS)-cyclic Hemiketal)
InChI formel InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/t9-,13+/m0/s1
LEDER C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
IUPAC-namn (2S,3S)-2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 255.74
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 255.1026 g/mol