missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydroxybupropion, Lipomed

Produktkod. 30462702
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462702 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462702 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMHBP1895FB50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Hydroxybupropion
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (±)-Hydroxybupropion
CAS 92264-81-8
Analyt- eller komponentnamn (±)-Hydroxybupropion
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 Cl N O2
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(NC(C)(C)CO)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino]propan-1-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 255.74
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 255.103 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.