Läs mer
Hydroxybutenolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxybutenolide |
| CAS | 931-23-7 |
| Molekylformel | C5H6O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone, 2,5-Dihydro-5-hydroxy-3-methyl-2-oxofuran, 4-Hydroxy-2-methylbut-2-en-4-olide, 5-Hydroxy-3-methyl-2-butenolide, 4,4-Dihydroxy-2-methyl gamma-Lactone Crotonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,4,6H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(O)OC1=O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-4-methyl-2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vikt | 114.0317 |