Läs mer
Hydroxykarbamid, Mikromol™
Produktkod. 18061820
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18061820 250 mg
1 options
Produktkod. 18061820 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0895.000250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Hydroxykarbamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxycarbamide
CAS 127-07-1
Analyt- eller komponentnamn Hydroxycarbamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C H4 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Hydroxyurea, Biosupressin, Carbamohydroxamic Acid, Carbamoyl Oxime, Cytodrox, Droxia, HU, Hidrix, Hydrea, Hydreia, Hydroxycarbamide, Hydroxycarbamine, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxylurea, Hydura, Hydurea, Litaler, Litalir, N-Carbamoylhydroxylamine, NCI C04831, NSC 32065, Oxyurea, SK 22591, SQ 1089
InChI formel InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
LEDER NC(=O)NO
IUPAC-namn hydroxyurea
Molekylvikt (g/mol) 76.05
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 76,0273 g/mol