Läs mer
Hydroxyklorodenafil (5-[5-(2-klor-1-hydroxyetyl)-2-etoxyfenyl]-1,6-dihydro-1-metyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one), LoGiCal
Produktkod. 30458373
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458373 10 mg
1 options
Produktkod. 30458373 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0254.37
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
CAS 1391054-00-4
Analyt- eller komponentnamn Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H23 Cl N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9,14,25H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CCl
IUPAC-namn 5-[5-(2-klor-1-hydroxyetyl)-2-etoxifenyl]-1-metyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 390.86
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 390,1459 g/mol