Läs mer
Hydroxyklorodenafil (5-[5-(2-Klor-1-hydroxyetyl)-2-etoxyfenyl]-1,6-dihydro-1-metyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one), Mikromol™
Produktkod. 30049518
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049518 25 mg
1 options
Produktkod. 30049518 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0254.370025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Hydroxyklorodenafil (5-[5-(2-Klor-1-hydroxyetyl)-2-etoxyfenyl]-1,6-dihydro-1-metyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
CAS 1391054-00-4
Analyt- eller komponentnamn Hydroxychlorodenafil (5-[5-(2-Chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H23 Cl N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9,14,25H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26)
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CCl
IUPAC-namn 5-[5-(2-klor-1-hydroxyetyl)-2-etoxifenyl]-1-metyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylvikt (g/mol) 390.86
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 390,1459 g/mol