missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydroxychloroquine 3-Carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxychloroquine 3-Carbonitrile |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25ClN4O/c1-3-24(9-10-25)8-4-5-14(2)23-19-15(12-21)13-22-18-11-16(20)6-7-17(18)19/h6-7,11,13-14,25H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,22,23) |
| Formel vikt | 360.1717 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?