Läs mer
Hydroxychloroquine Diethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Methyl Hydroxychloroquine Diethanol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28ClN3O2/c1-14-13-21-18-12-16(20)5-6-17(18)19(14)22-15(2)4-3-7-23(8-10-24)9-11-25/h5-6,12-13,15,24-25H,3-4,7-11H2,1-2H3,(H,21,22) |
| Formel vikt | 365.187 |