Läs mer
Hydroxyklorokin N-oxid, TRC
Produktkod. 30136212
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136212 50 mg
30011682 10 mg
30005822 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH90531050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1449223-88-4
Molekylformel C18 H26 Cl N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 351.87
Synonym Hydroxychloroquine Impurity B
IUPAC-namn 4-[(7-klorokinin-4-yl)amino]-N-etyl-N-(2-hydroxyetyl)pentan-1-aminoxid
LEDER CC[N+]([O-])(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxychloroquine N-Oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26ClN3O2/c1-3-22(24,11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vikt 351.1714
Procent renhet >95%