Läs mer
Hydroxyklorokinsulfat, 98 %
Produktkod. 10646271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646271 25 g Glasflaska 25g
10209543 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10646271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263010250
 Begränsad artikel
I lager
Hydroxyklorokinsulfat, CAS # 747-36-4, är en kemisk förening med antiparasitiska, antivirala och antireumatiska effekter. | CAS: 747-36-4 | C18H26ClN3O·H2SO4 | 433,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Hydroxiklorokinsulfat visar antimalariaaktivitet mot malariaparasiter främst i den intraerytrocytiska fasen av dess livscykel. Det verkar genom att hämma hempolymeraset inuti parasiternas matvakuol
  • Det visar en hämmande aktivitet i autofagi som förhindrar lysosomfusionen med autofagosomen
  • Vissa studier visade att hydroxiklorokinsulfat, på grund av dess antivirala aktivitet, kan begränsa HIV-infektion in vitro
Användningsområden
  • Hydroxyklorokinsulfat uppvisar antivirala och antireumatiska aktiviteter
  • In vitro och in vivo experiment har utförts för att undersöka rollen av hydroxiklorokinsulfat vid behandling av SARS-CoV-2 sjukdom
  • Hydroxiklorokinsulfat kan användas i immunfluorescensanalyser för att utvärdera de antivirala mekanismerna vid denguevirus-2-infektion. I denna sjukdom kan denna förening aktivera det medfödda immunsvaret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 747-36-4
Molekylformel C18H26ClN3O·H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 433.96
MDL-nummer MFCD00078203
InChI-nyckel JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxychloroquine sulfate, hydroxychloroquine sulphate, ercoquin, plaquinol, toremonil, 2-4-7-chloroquinolin-4-yl amino pentyl ethyl amino ethanol sulfate, hydroxychloroquine sulfate usp, plaquenil tn, hydroxychloroquine; sulfuric acid, dsstox_cid_27788
PubChem CID 12947
IUPAC-namn 2-[4-[(7-klorkinolin-4-yl)amino]pentyletylamino]etanol;svavelsyra
LEDER CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxychloroquine sulfate
Smältpunkt 240,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 2% max. (105 °C, 2 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.98
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 4857
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol, kloroform, eter, aceton och ättiksyra
Formel vikt 433.96
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxychloroquine sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxychloroquine sulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.