missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydroxychloroquine Sulfate EP Impurity C (as Dihydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30458678
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458678 4 x 25 mg
18031340 100 mg
18013740 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458678 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0764.0200254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Hydroxychloroquine Sulfate EP Impurity C (as Dihydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
CAS 2732277-18-6
Analyt- eller komponentnamn Desethylhydroxychloroquine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H22 Cl N3 O . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Desethylhydroxychloroquine dihydrochloride, Cletoquine dihydrochloride, 2-[[(4RS)-4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]amino]ethan-1-ol dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity C as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity C as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H22ClN3O.2ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);2*1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cl.CC(CCCNCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
IUPAC-namn 2-[4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentylamino]ethanol;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 380.74
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 379.0985 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.