Läs mer
Hydroxyklorokinsulfat, LoGiCal
Produktkod. 30463683
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463683 10 mg
1 options
Produktkod. 30463683 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0764.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Hydroxychloroquine sulfate
CAS 747-36-4
Analyt- eller komponentnamn Hydroxychloroquine sulfate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H26 Cl N3 O . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1), Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) (8CI), 7-Chloro-4-[4-N-ethyl-N-beta-hydroxyethylamino-1-methylbutylamino]quinoline sulfate, 7-Chloro-4-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]-quinoline sulfate, Ercoquin, Hydroxychloroquine sulfate, NSC 4375, Plaquenil, Plaquenil sulfate, Quensyl
InChI formel InChI=1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-[(7-klorokinin-4-yl)amino]pentyl-etylamino]etanol; Svavelsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 433.95
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 433,1438 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.