missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydroxycotinine, MedChemExpress

Produktkod. 16411199
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16411199 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16411199 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113239

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Hydroxycotinine is the main nicotine metabolite detected in smokers urine.

Hydroxycotinine is the main nicotine metabolite detected in smokers urine.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hydroxycotinine
CAS 34834-67-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N2O2
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C1N(C)[C@H](C2=CC=CN=C2)C[C@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 192.21
Formel vikt 192.21
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.