Läs mer
Hydroxydi-p-tolylborane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxydi-p-tolylborane |
| CAS | 66117-64-4 |
| Molekylformel | C14H15BO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | B,B-Bis(4-methylphenyl)borinic Acid, Bis(4-methylphenyl)borinic Acid, Di(p-tolyl)borinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15BO/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,16H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=CC=C(B(O)C2=CC=C(C)C=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.08 |