Läs mer
Hydroxydione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxydione |
| CAS | 303-01-5 |
| Molekylformel | C21 H32 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Hydroxydione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13,15-18,22H,3-12H2,1-2H3/t13-,15+,16+,17+,18-,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| IUPAC-namn | (5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.477 |
| Formel vikt | 332.235 |