Läs mer
Hydroxyethyl Phthalyl Amlodipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyethyl Phthalyl Amlodipine |
| CAS | 3079028-35-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C30H34ClN3O8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34ClN3O8/c1-4-42-30(39)26-23(34-18(2)24(29(38)40-3)25(26)21-11-7-8-12-22(21)31)17-41-16-14-33-28(37)20-10-6-5-9-19(20)27(36)32-13-15-35/h5-12,25,34-35H,4,13-17H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,37) |
| LEDER | O=C(C1=C(COCCNC(C2=CC=CC=C2C(NCCO)=O)=O)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C3=CC=CC=C3Cl)OCC |
| IUPAC-namn | 3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-((2-(2-((2-hydroxyethyl)carbamoyl)benzamido)ethoxy)methyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 600.07 |
| Formel vikt | 599.2 |
| Visa mer |