Läs mer
Hydroxyetylsalicyl, Mikromol™
Produktkod. 17954166
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17954166 100 mg
1 options
Produktkod. 17954166 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0112.000100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Hydroxyetylsalicyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
CAS 87-28-5
Analyt- eller komponentnamn Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hydroxyethyl Salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monosalicylate (8CI), 2-Hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxyethyl salicylate, Espirosal, Ethylene glycol salicylate, GL 7, Glycol monosalicylate, Glycol salicylate, Glysal, Monoglycol salicylate, Norgesic, Rheumacyl, Saliment, Sarocol, Spirosal, beta-Hydroxyethyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
LEDER OCCOC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-hydroxyetyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 182,0579 g/mol