Läs mer
Hydroxyethylthio Propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyethylthio Propanol |
| CAS | 6713-03-7 |
| Molekylformel | C5H12O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[(2-Hydroxyethyl)thio]-2-propanol, 1-[(2-Hydroxyethyl)sulfanyl]propan-2-ol, SHP 100, SHP 100 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2S/c1-5(7)4-8-3-2-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)CSCCO |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxyethylsulfanyl)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.21 |
| Formel vikt | 136.0558 |