Läs mer
Hydroxyflutamide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31004217
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
1g
250mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31004217 5 g 5g
30990747 250 mg 250mg
31004216 100 mg 100mg
30994862 1 g 1g
30999202 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31004217 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD129955g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxyflutamide
CAS 52806-53-8
Molekylformel C11H11F3N2O4
MDL-nummer MFCD00563126
Kvantitet 5 g
LEDER CC(C)(O)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 292.21
Procent renhet 98%