Läs mer
Hydroxyguanidine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyguanidine Sulfate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2CH5N3O.H2O4S/c2*2-1(3)4-5;1-5(2,3)4/h2*5H,(H4,2,3,4);(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 248.0539 |