Läs mer
Hydroxyhexamide, MedChemExpress
Produktkod. 16448668
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448668 10 mg
16441098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16448668 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1103
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Hydroxyhexamide is a pharmacologically active metabolite of Acetohexamide, used as a hypoglycemic agents.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxyhexamide
CAS 3168-01-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H22N2O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym (±)-Hydroxyhexamid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (919.09 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(C(O)C)C=C1)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 326.41
Formel vikt 326.41
Procent renhet 99.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation