Läs mer
Hydroxyhomo Sildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyhomosildenafil |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O5S/c1-4-6-18-20-21(27(3)26-18)23(31)25-22(24-20)17-15-16(7-8-19(17)34-5-2)35(32,33)29-11-9-28(10-12-29)13-14-30/h7-8,15,30H,4-6,9-14H2,1-3H3,(H,24,25,31) |
| Formel vikt | 504.2155 |