Läs mer
Hydroxylamin alkohollösning EU Farmakopén, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydroxylamine solution, alcoholic |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1044301 |
| Element | Hydroxylamine |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrogen Chloride/Hydrogen Fluoride/Nitric Acid |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydroxylamine solution,alcoholic. European Pharmacopoeia Ref: 1044301 (RP 097)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .