Läs mer
Hydroxylamin-d3 DCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxylamine-d3 Hydrochloride-d |
| CAS | 15588-23-5 |
| Molekylformel | Cl D . D3 N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Hydrochloric acid-d, compd. with hydroxylamine-d3 (1:1) (9 CI), Hydroxyl-d-amine-d2, hydrochloride-d (6 CI), Hydroxylamine-d3, hydrochloride-d (7 CI, 9 CI), Hydroxylamine-d3 DCl, Trideuteriohydroxylamine deuterochloride, Hydroxylamine hydrochloride D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/ClHH3NO/c;1-2/h1H;2 H,1H2/i;1D2,2 D/hD |
| LEDER | [2 H]Cl.[2 H]ON([2 H])[2 H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.516 |
| Formel vikt | 73,023 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% kemisk renhet |