Läs mer
Hydroxylamin HCl, MP Biomedicals
Produktkod. 11433085 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433085 100 g 25g
1 options
Produktkod. 11433085 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521365025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 25g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine HCl
CAS 5470-11-1
Kvantitet 100 g
Molekylformel ClH4NO
MDL-nummer MFCD00051089
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.NO
IUPAC-namn hydroxylaminhydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formel vikt 69.49