Läs mer
Hydroxylamine Hydrochloride-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxylamine Hydrochloride-15N |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1 |
| Formel vikt | 69.9952 |