Läs mer
Hydroxylaminhydroklorid, 96 % min., MP Biomedicals
Produktkod. 11374469 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374469 500 g 500g
11384469 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374469 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210199790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    2184.97 SEK / 500g
    Save 110.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nedbryts långsamt när det är fuktigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5470-11-1
Molekylformel ClH4NO
Molekylvikt (g/mol) 69.49
MDL-nummer MFCD00051089
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-namn hydroxylaminhydroklorid
LEDER Cl.NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine Hydrochloride
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 96% min.
Formel vikt 69.5