Läs mer
Hydroxylamine hydroChloride, ≥99% (RT), for AAS, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15675820 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15675820 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15675820 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 5545950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine hydrochloride
CAS 5470-11-1
Kvantitet 50 g
Molekylformel ClH4NO
Linjär formel NH2OH · HCl
MDL-nummer MFCD00051089
UN-nummer UN2923
Beilstein 3539763
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.NO
IUPAC-namn hydroxylamine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formel vikt 69.49g/mol
Procent renhet ≥99% (RT)
Densitet 1.67g/mL at 25°C