Läs mer
Hydroxylaminhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11458880
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458880 100 g 100g
11478356 250 g 250g
11468880 500 g 500g
11468356 1000 g 1000g
11488356 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11458880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15398.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69,49 g/mol
Hydroxylaminhydroklorid är en monomoaminoxidashämmare. Det används för att framställa oximer och hydroxminsyror i organisk syntes. Det fungerar som en sampolymerisationshämmare. Det kan användas för att avlägsna brom och polybromid från en lösning under extraktion av lignin från lignocellulosabiomassa. Det är nyckelutgångsmaterial för framställning av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det spelar en viktig roll i gummi- och plastindustrin som en antioxidant, en vulkaniseringsaccelerator och en radikal rensare. Det används också som färgstabilisator och emulsionstillsats i färgfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hydroxylaminhydroklorid är en monomoaminoxidashämmare. Det används för att framställa oximer och hydroxminsyror i organisk syntes. Det fungerar som en sampolymerisationshämmare. Det kan användas för att avlägsna brom och polybromid från en lösning under extraktion av lignin från lignocellulosabiomassa. Det är nyckelutgångsmaterial för framställning av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det spelar en viktig roll i gummi- och plastindustrin som en antioxidant, en vulkaniseringsaccelerator och en radikal rensare. Det används också som färgstabilisator och emulsionstillsats i färgfilmer.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol
, metanol och glycerol.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, fosforpentaklorid, kalcium och vattenfritt koppar(II)sulfat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5470-11-1
Molekylformel ClH4NO
Molekylvikt (g/mol) 69.49
MDL-nummer MFCD00051089
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-namn hydroxylamin; hydroklorid
LEDER Cl.NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt 152 °C (avl.)
pH 3.6
Kvantitet 100 g
Odör Surt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.67
Linjär formel NH2OH·HCl
UN-nummer UN2923
Beilstein 3539763
Merck Index 14,4828
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, metanol och glycerol.
Formel vikt 69.49
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine, hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.