Läs mer
Hydroxylaminhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11488356
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488356 5000 g 5000g
11458880 100 g 100g
11478356 250 g 250g
11468880 500 g 500g
11468356 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11488356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15398.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69,49 g/mol
Hydroxylaminhydroklorid är en monomoaminoxidashämmare. Det används för att framställa oximer och hydroxminsyror i organisk syntes. Det fungerar som en sampolymerisationshämmare. Det kan användas för att avlägsna brom och polybromid från en lösning under extraktion av lignin från lignocellulosabiomassa. Det är nyckelutgångsmaterial för framställning av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det spelar en viktig roll i gummi- och plastindustrin som en antioxidant, en vulkaniseringsaccelerator och en radikal rensare. Det används också som färgstabilisator och emulsionstillsats i färgfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hydroxylaminhydroklorid är en monomoaminoxidashämmare. Det används för att framställa oximer och hydroxminsyror i organisk syntes. Det fungerar som en sampolymerisationshämmare. Det kan användas för att avlägsna brom och polybromid från en lösning under extraktion av lignin från lignocellulosabiomassa. Det är nyckelutgångsmaterial för framställning av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det spelar en viktig roll i gummi- och plastindustrin som en antioxidant, en vulkaniseringsaccelerator och en radikal rensare. Det används också som färgstabilisator och emulsionstillsats i färgfilmer.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol
, metanol och glycerol.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, fosforpentaklorid, kalcium och vattenfritt koppar(II)sulfat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5470-11-1
Molekylformel ClH4NO
Molekylvikt (g/mol) 69.49
MDL-nummer MFCD00051089
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-namn hydroxylamin; hydroklorid
LEDER Cl.NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt 152°C (dec.)
pH 3.6
Kvantitet 5000 g
Linjär formel NH2OH·HCl
UN-nummer UN2923
Beilstein 3539763
Merck Index 14,4828
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol.
Formel vikt 69.49
Procent renhet 99%
Odör Acidic
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.67
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.