Läs mer
Hydroxyllaminhydroklorid, ACS, 96+%
Produktkod. 11367878
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367878 500 g 500g
11357878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036416.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
en monoaminoxidashämmare; Hemmar trombocytaggregation | CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5470-11-1
Molekylformel ClH4NO
Molekylvikt (g/mol) 69.49
MDL-nummer MFCD00051089
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-namn hydroxylamin; hydroklorid
LEDER Cl.NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine Hydrochloride
Smältpunkt 152 °C
Namnnotering För analys av ACS-reagens
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Odör Surt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vit fast kropp
Analysprocentintervall >96%
Densitet 1,67 g/cm3 vid 20 °C
UN-nummer 2923
Beilstein 3539763
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, metanol, glycerol
Formel vikt 69.49
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.