Läs mer
Hydroxylaminhydroklorid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11314184
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314184 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11314184 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer HI02150250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Används i analytisk kemi, som ett starkt reduktionsmedel och vid syntes av organiska produkter. Scharlab Hydroxylaminhydroklorid, ACS-reagenskvalitet används också för syntes av oximer, för separation och identifiering av tellur och selen och för bestämning av guld.
  • Synonymer: Hydroxylammoniumklorid
  • Molekylformel: NH2OH• HCl
  • Molmassa: 69,49 g/mol
  • CAS: 5470-11-1
  • EIN ECS nr: 226-798-2
Specifikationer
Smältpunkt 159 °C
CAS 5470-11-1
pH 2,5 – 4,0 (5 %, vatten)
Kvantitet 250 g
Molekylformel ClH4NO
MDL-nummer MFCD00051089
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.NO
IUPAC-namn hydroxylaminhydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formel vikt 69,49 g/mol
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Klarar testet (IR-spektrum)
Förlust vid torkning 0,1 % max (105 °C)
Rester efter antändning 0,01 % max
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxylaminhydroklorid, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302+H312-Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .