Läs mer
Hydroxylaminhydroklorid, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Produktkod. 31749375
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Vit polyflaska med bred munn
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31749375 500 g Vit polyflaska med bred munn
1 options
Produktkod. 31749375 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCH0400500B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 500 g
Förpackning Vit polyflaska med bred munn
Molekylformel ClH4NO
MDL-nummer MFCD00051089
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.NO
IUPAC-namn hydroxylamine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Procent renhet ≥ 96%
Kvalitet ACS