Läs mer
Hydroxylamine Hydrochloride, BAKER ANALYZED™ ACS Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 13245413 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13245413 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 13245413 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 219601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    Lämplig för kvicksilverbestämning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Molekylformel ClH4NO
MDL-nummer MFCD00051089
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.NO
IUPAC-namn hydroxylamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Formel vikt 69.49
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.67kg