Läs mer
Hydroxylamine Hydrochloride, ReagentPlus™, Honeywell
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | NH2OH · HCl |
| UN-nummer | 2923 |
| Beilstein | 3539763 |
| Formel vikt | 69.49g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | ReagentPlus |
| Densitet | 1.67g/mL at 25°C |