Läs mer
Hydroxylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 18002130
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
18002130 5 g
1 options
Produktkod. 18002130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9437055G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Kvantitet 5 g
Molekylformel ClH4NO
Synonym Hydroxylamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, hydrochloride (8CI, 9CI), Hydroxyamine hydrochloride, Hydroxyammonium chloride, Hydroxylamine chloride, Hydroxylamine chlorohydrate, Hydroxylammonium chloride, Oxammonium hydrochloride, Hydroxylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
LEDER Cl.NO
IUPAC-namn hydroxylamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 69.49
Formel vikt 68.9981