Läs mer
Hydroxylamine-O-sulfonic acid, 97%
Beskrivning
Hydroxylamin-O-sulfonsyra används i syntesen av kinoloner för bensodiazepinstället för GABAA-receptorer. Det används också som polymerisationskatalysator och amineringsreagens. Det är involverat i framställningen av diazen genom att reagera med en alkali. Det används också för hämning av polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) såväl som (polyklorerad bifenyl) PCB-bildning vid samförbränning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hydroxylamin-O-sulfonsyra används vid syntes av kinoloner för bensodiazepinstället för GABAA-receptorer. Det används också som polymerisationskatalysator och amineringsreagens. Det är involverat i framställningen av diazen genom att reagera med en alkali. Det används också för hämning av polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) såväl som (polyklorerad bifenyl) PCB-bildning vid samförbränning.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Något lösligt i etanol. Olösligt i eter och kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig och hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, syraklorider, syraanhydrider och korroderar metall.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxylamine-O-sulfonic acid |
| Smältpunkt | ∼210°C (decomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3260 |
| Beilstein | 956566 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform. |
| Formel vikt | 113.09 |
| Procent renhet | 0.97 |
Säkerhet och hantering
- Hydroxylamine-O-sulfonic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.