Läs mer
Hydroxylamine-O-sulfonic acid, 97%
Produktkod. p-7020562
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11404264
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12560.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
Hydroxylamin-O-sulfonsyra används i syntesen av kinoloner för bensodiazepinstället för GABAA-receptorer. Det används också som polymerisationskatalysator och amineringsreagens. Det är involverat i framställningen av diazen genom att reagera med en alkali. Det används också för hämning av polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) såväl som (polyklorerad bifenyl) PCB-bildning vid samförbränning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hydroxylamin-O-sulfonsyra används vid syntes av kinoloner för bensodiazepinstället för GABAA-receptorer. Det används också som polymerisationskatalysator och amineringsreagens. Det är involverat i framställningen av diazen genom att reagera med en alkali. Det används också för hämning av polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) såväl som (polyklorerad bifenyl) PCB-bildning vid samförbränning.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Något lösligt i etanol. Olösligt i eter och kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig och hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, syraklorider, syraanhydrider och korroderar metall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2950-43-8
Molekylformel H3NO4S
Molekylvikt (g/mol) 113.09
MDL-nummer MFCD00011604
InChI-nyckel DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide
PubChem CID 76284
IUPAC-namn aminovätesulfat
LEDER NOS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Smältpunkt ∼210°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3260
Beilstein 956566
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Formel vikt 113.09
Procent renhet 0.97
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.