Läs mer
Hydroxylamine Solution (50 wt. % in H2O), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Hydroxylamine |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydroxylamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Koncentration | 50% |
| InChI formel | InChI=1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2 |
| Lösningstyp | Single Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 2.5 mL |
| Formel vikt | 33.0215 |
| Show More |