Läs mer
Hydroxylamine Solution (50 wt. % in H2O), TRC
Produktkod. 30009695
Change view
Kvantitet:
1 mL
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
2.5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30009695 1 mL -
30009651 2.5 mL 2.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9437081ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-49-8
Molekylformel H3 N O
Molekylvikt (g/mol) 33.03
Synonym Hydroxylamine
IUPAC-namn hydroxylamine
LEDER NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine
Analyt- eller komponentnamn Hydroxylamine
Frakt skick Room Temperature
Koncentration 50%
InChI formel InChI=1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
Lösningstyp Single Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Industry Type Forensics
Kvantitet 1 mL
Formel vikt 33.0215
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Hydroxylamine 50%