Läs mer
Hydroxylamine sulfate, 99%
Produktkod. 11389349
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389349 2 kg 2kg
11309359 25 g 25g
11379349 100 g 100g
11399349 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11389349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088944.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10039-54-0 | H3NO·0.5H2SO4
Hydroxylammoniumsulfat används för att framställa hydroxylamin-O-sulfonsyra från klorsvavelsyra. Det används ofta i organisk syntes för omvandling av aldehyder och ketoner till oximer, karboxylsyror och deras derivat (t.ex. estrar) till hydroxamsyror, isocyanater till N-hydroxiurea och nitriler till amidoximer. Det fungerar som en radikalfångare som används för att avsluta radikalpolymerisationsreaktionerna. Den finner tillämpning som en antioxidant i naturgummi. Den används också inom fotografering som stabilisator för färgframkallare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10039-54-0
Molekylformel H3NO·0.5H2SO4
MDL-nummer MFCD00044869
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine sulfate
Smältpunkt ∼170°C (decomposition)
Färg Vitt
pH 3.6
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 kg
Linjär formel (NH2OH)2·H2SO4
UN-nummer UN2865
Merck Index 14,4828
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 164.14
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 1.88
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.