Läs mer
Hydroxylaminsulfat, 99 %
Beskrivning
Hydroxylammoniumsulfat används för att framställa hydroxylamin-O-sulfonsyra från klorsvavelsyra. Det används ofta i organisk syntes för omvandling av aldehyder och ketoner till oximer, karboxylsyror och deras derivat (t.ex. estrar) till hydroxamsyror, isocyanater till N-hydroxiurea och nitriler till amidoximer. Det fungerar som en radikalfångare som används för att avsluta radikalpolymerisationsreaktionerna. Den finner tillämpning som en antioxidant i naturgummi. Den används också inom fotografering som stabilisator för färgframkallare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxylamine sulfate |
| Smältpunkt | ∽170 °C (dekomposition) |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Densitet | 1.88 g/mL |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 164.14 |
Säkerhet och hantering
- Hydroxylamine sulfate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.