Läs mer
Hydroxylaminsulfat, 99 %
Produktkod. 10701861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10701861 100 g Plastflaska 100g
10722051 1 kg Plastflaska 1kg
10464025 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10701861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 198531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 SEK
    324.65 SEK / 100g
    Save 45.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 10039-54-0 | H6N2O2·H2SO4 | 164,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10039-54-0
Molekylformel H6N2O2·H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 164.14
MDL-nummer MFCD00044869
Synonym Hydroxylammonium sulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine sulfate
Smältpunkt 170,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel (H2NOH)2·H2SO4
Fieser 01,481
Merck Index 15, 4867
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 329 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
Formel vikt 164.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxylamine sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH044-Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.